Stampa…
Tricloroetilene 99.6% stabilizzato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
421525000 421520025
ACRO421525000EA 45.8 EUR
ACRO421525000 ACRO421520025
Tricloroetilene 99.6% stabilizzato ACS
Tricloroetilene
Formula: ClCH=CCl₂
Punto di ebollizione: 86,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 1,46 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000838
CAS Number: 79-01-6
UN: 1710
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer ≤1 % (Type of stabilizer mentioned on the coa)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free halogens Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0001 meq/g
Titrable base ≤0.0003 meq/g