4-Mercaptobenzoic acid 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆O₂S Punto di fusione: 223…225 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016617 CAS Number: 1074-36-8 UN: 3335 ADR: 9,III |
Appearance | White to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 215 to 224 °C |
HPLC | ≥88 % |