Stampa…
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
397720010 397720050
ACRO397720010EA 30.8 EUR
ACRO397720010 ACRO397720050
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Peso molecolare: 215,29 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094488
CAS Number: 123855-51-6
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %