Stampa…
2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
397670050 397670250
ACRO397670050EA 56.8 EUR
ACRO397670050 ACRO397670250
2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Punto di ebollizione: 206 °C
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00088345
CAS Number: 40473-07-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %