Stampa…
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
397590010 397590100
ACRO397590010EA 37.3 EUR
ACRO397590010 ACRO397590100
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₀O₂
Peso molecolare: 126,1531 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C (9 mmHg)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00239506
CAS Number: 25662-28-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %