Stampa…
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Formyl-m-xylene
397560010 397560050
ACRO397560010EA 37.8 EUR
ACRO397560010 ACRO397560050
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di fusione: 27…30 °C
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128003
CAS Number: 1123-56-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %