1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₄N₂O₂ Punto di fusione: 282 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011558 CAS Number: 37718-11-9 |
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |