Stampa…
5-Aza-2'-deoxycytidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Decitabine, 5-Aza-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
396810100 396810500
ACRO396810100EA 162 EUR
ACRO396810100 ACRO396810500
5-Aza-2'-deoxycytidine 98%
5-Aza-2'-deoxycytidine
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₈H₁₂N₄O₄
Peso molecolare: 228,21 g/mol
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00043011
CAS Number: 2353-33-5
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %