Stampa…
2-Iodopyrazine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
397530010 397530050
ACRO397530010EA 45.5 EUR
ACRO397530010 ACRO397530050
2-Iodopyrazine 97%
2-Iodopyrazine
Formula: C₄H₃IN₂
Punto di ebollizione: 109…110 °C (34 mmHg)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319019
CAS Number: 32111-21-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %