(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Appearance: Clear colorless to straw yellow Liquid
Formula:
C₈H₁₈O₂Si Punto di ebollizione: 156…157 °C (760 mmHg) Densità: 0,915 g/cm³ Flash Pt: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01321229 CAS Number: 102191-92-4 UN: 1989 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to straw yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |