Stampa…
3-Bromobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
397450050 397450250 397451000
ACRO397450050EA 29 EUR
ACRO397450050 ACRO397450250 ACRO397451000
3-Bromobenzoyl chloride 97%
3-Bromobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄BrClO
Peso molecolare: 219,46 g/mol
Punto di ebollizione: 74,5…75 °C (0.5 mmHg)
Densità: 1,666 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000669
CAS Number: 1711-09-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %