Stampa…
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
397410010 397410050
ACRO397410010EA 34.8 EUR
ACRO397410010 ACRO397410050
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formula: C₆H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 164…165 °C (760 mmHg)
Densità: 1,012 g/cm³
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321384
CAS Number: 22195-47-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %