Stampa…
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
397380010 397380050 397380250
ACRO397380010EA 34.1 EUR
ACRO397380010 ACRO397380050 ACRO397380250
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,17 g/mol
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674032
CAS Number: 53473-36-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 119 °C
HPLC ≥94 %