Stampa…
6-Bromoindole 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
397360010 397360050 397362500
ACRO397360010EA 130 EUR
ACRO397360010 ACRO397360050 ACRO397362500
6-Bromoindole 96%
6-Bromoindole
Formula: C₈H₆BrN
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238550
CAS Number: 52415-29-9
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥95 %