Stampa…
(±)-2-Metiltetraidrofurano, extra dry over Molecular Sieve 99+% stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
396630010 396631000
396630010.EA 220 EUR
396630010. 396631000.
(±)-2-Metiltetraidrofurano, extra dry over Molecular Sieve 99+% stabilizzato, AcroSeal®
(±)-2-Metiltetraidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 79
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0.86 g/cm³
Flash Pt: –11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005367
CAS Number: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm