2-Iodopyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
379330010
379330050
ACRO379330010EA
37
EUR
ACRO379330010
ACRO379330050
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Formula:
C₅H₄IN Punto di ebollizione: 52 °C (,9 mmHg) Punto di fusione: 118…120 °C Densità: 1,928 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00464928 CAS Number: 5029-67-4 |
Appearance | Clear colorless to golden Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |