Stampa…
(±)-2-Metiltetraidrofurano, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
397200010 397201000
397200010.EA 213 EUR
397200010. 397201000.
(±)-2-Metiltetraidrofurano, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
(±)-2-Metiltetraidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 79
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0.86 g/cm³
Flash Pt: –11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005367
CAS Number: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤20 ppm