Stampa…
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
397150010 397150050
ACRO397150010EA 75.8 EUR
ACRO397150010 ACRO397150050
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₅BO₃S
Peso molecolare: 155,97 g/mol
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093666
CAS Number: 4347-33-5
Visualizza i codici
Appearance White to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %