Stampa…
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
395790050 395790250
ACRO395790050EA 58.4 EUR
ACRO395790050 ACRO395790250
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Punto di ebollizione: 89…91 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 38…39 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051677
CAS Number: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥96.0 % (derivatized)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure