Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 0,05%
395530010 395530050
ACRO395530010EA 61.2 EUR
ACRO395530010 ACRO395530050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilizzato
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formula: C₈H₁₅BO₂
Punto di ebollizione: 40 °C (20 mmHg)
Densità: 0,908 g/cm³
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00192492
CAS Number: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT