Allylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
Formula:
C₉H₁₇BO₂ Punto di ebollizione: 50…53 °C (5 mmHg) Flash Pt: 46 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013347 CAS Number: 72824-04-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...