Stampa…
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
395020010 395020050 395020250
ACRO395020010EA 159 EUR
ACRO395020010 ACRO395020050 ACRO395020250
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₁₅H₂₁NO₃
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02258997
CAS Number: 98737-29-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %