Stampa…
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione
394350010 394350050
ACRO394350010EA 199 EUR
ACRO394350010 ACRO394350050
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Formula: C₈H₄O₄
Peso molecolare: 164,1150 g/mol
Punto di fusione: 199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011557
CAS Number: 37418-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %