Stampa…
Mithramycin A (da Streptomyces argillaceus) 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
415090050 415090010
ACRO415090050EA 453 EUR
ACRO415090050 ACRO415090010
Mithramycin A (da Streptomyces argillaceus) 90%
Mithramycin A
Appearance: Yellow Powder
Soluble in DMSO (100 mg/mL)
Formula: C₅₂H₇₆O₂₄
Punto di fusione: 180…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00135618
CAS Number: 18378-89-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Solubility (100 mg/ml in DMSO) Clear yellow
HPLC ≥88 %
GC ≥97.5 %