4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
399980010
399980050
ACRO399980010EA
227
EUR
ACRO399980010
ACRO399980050
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula:
C₄H₃ClFN₃ Peso molecolare: 147,54 g/mol Punto di fusione: 193…195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00057344 CAS Number: 155-10-2 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 196 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |