Stampa…
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
394030010 394030050
ACRO394030010EA 50.4 EUR
ACRO394030010 ACRO394030050
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Appearance: Cream to brown Powder
Formula: C₁₃H₁₅ClN₂O
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137741
CAS Number: 52068-30-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %