Stampa…
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
394020010 394020050
ACRO394020010EA 57 EUR
ACRO394020010 ACRO394020050
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Violet Powder
Formula: C₁₃H₁₅ClN₂O
Punto di fusione: 155…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258768
CAS Number: 59146-68-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %