Stampa…
Histamine (free base) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
411710010 411710050 411710250
ACRO411710010EA 74.9 EUR
ACRO411710010 ACRO411710050 ACRO411710250
Histamine (free base) 97%
Histamine (free base)
Formula: C₅H₉N₃
Punto di ebollizione: 167 °C (,8 mmHg)
Punto di fusione: 83…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005210
CAS Number: 51-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %