Stampa…
2,2'-Thenil 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
393630010 393630050
ACRO393630010EA 40.2 EUR
ACRO393630010 ACRO393630050
2,2'-Thenil 98+%
2,2'-Thenil
Formula: C₁₀H₆O₂S₂
Peso molecolare: 222,29 g/mol
Punto di fusione: 81…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173678
CAS Number: 7333-07-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.0 %