Stampa…
Diphosphoryl tetrachloride 90+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diphosphoryl chloride, Pyrophosphoryl chloride
393620050 393620250
ACRO393620050EA 26.5 EUR
ACRO393620050 ACRO393620250
Diphosphoryl tetrachloride 90+%
Diphosphoryl tetrachloride
Formula: Cl₄O₃P₂
Peso molecolare: 251,76 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (12 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061542
CAS Number: 13498-14-1
UN: 3264
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥90.0 %