Stampa…
Dibutilamina per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
390610100 390611000
ACRO390610100EA 40.9 EUR
ACRO390610100 ACRO390611000
Dibutilamina per HPLC
Dibutilamina
Formula: C₈H₁₉N
Peso molecolare: 129,25 g/mol
Punto di ebollizione: 159 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 0,76 g/cm³
Flash Pt: 39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009429
CAS Number: 111-92-2
UN: 2248
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=be9c00bb6186e4e28aafc2f7a0cb07b8f56f855d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)