2-Bromo-3-formylpyridine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399670010
399670050
ACRO399670010EA
38.7
EUR
ACRO399670010
ACRO399670050
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
2-Bromo-3-formylpyridine
Formula:
C₆H₄BrNO Peso molecolare: 186,01 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 70…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04966945 CAS Number: 128071-75-0 |
Appearance | White to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 75 °C |
HPLC | ≥95.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |