Stampa…
2,4,6-Tricloropiridina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
399590010 399590050
ACRO399590010EA 55.8 EUR
ACRO399590010 ACRO399590050
2,4,6-Tricloropiridina 98%
2,4,6-Tricloropiridina
Formula: C₅H₂Cl₃N
Peso molecolare: 182,44 g/mol
Punto di fusione: 33…37 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00971928
CAS Number: 16063-69-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 37 °C
GC ≥97.5 %