Stampa…
(R)-(+)-1,2-Epossipropano 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(+)-Metilossirano, (R)-(+)-Ossido di propilene
399570050 399570250
ACRO399570050EA 76.1 EUR
ACRO399570050 ACRO399570250
(R)-(+)-1,2-Epossipropano 98+%
(R)-(+)-1,2-Epossipropano
Formula: C₃H₆O
Peso molecolare: 58,08 g/mol
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 0,829 g/cm³
Flash Pt: –37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066211
CAS Number: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)