Stampa…
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
399560010 399560050
ACRO399560010EA 88 EUR
ACRO399560010 ACRO399560050
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Formula: C₁₂H₁₁Br
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037737
CAS Number: 13686-49-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %