4-Methoxypiperidine 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
393390010
393390050
ACRO393390010EA
128
EUR
ACRO393390010
ACRO393390050
4-Methoxypiperidine 98+%
4-Methoxypiperidine
Formula:
C₆H₁₄ClNO Punto di ebollizione: 44 °C (9mbar) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115010 CAS Number: 4045-24-3 UN: 3267 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |