Stampa…
Sodio tetraidroborato 12% sodium hydroxide solution_40
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraidruroborato
389930010 389930025 389931000 389932500
ACRO389930010EA 112 EUR
ACRO389930010 ACRO389930025 ACRO389931000 ACRO389932500
Sodio tetraidroborato 12% sodium hydroxide solution_40
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Peso molecolare: 37.83 g/mol
Punto di fusione: 400
Flash Pt: 69
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
UN: 3320
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08664
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid
Titration Iodometric 11 to 13 %