Stampa…
Mercurio (I) solfato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Mercurous sulphate, Dimercury sulphate
389920050 389921000
ACRO389920050EA 26.9 EUR
ACRO389920050 ACRO389921000
Mercurio (I) solfato 97%
Mercurio (I) solfato
Formula: Hg₂O₄S
Peso molecolare: 497.24 g/mol
Punto di ebollizione: 356.6
Punto di fusione: –38.9 °C
Densità: 7.56
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016138
CAS Number: 7783-36-0
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,05956
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder
Titration Iodimetric 96.0 to 104.0 %