Stampa…
Palladio (II) nitrato idrato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
389910010 389910050 389910250
ACRO389910010EA 152 EUR
ACRO389910010 ACRO389910050 ACRO389910250
Palladio (II) nitrato idrato
Palladio (II) nitrato idrato
CAS No.:
Formula: N₂O₆Pd·xH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149818
CAS Number: 207596-32-5
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance Brown to brown-black Crystals
Palladium (Pd) 39 to 46 %