Stampa…
3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
399450010 399450050
ACRO399450010EA 30.9 EUR
ACRO399450010 ACRO399450050
3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di fusione: 133…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310793
CAS Number: 1643-30-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %