Zinco solfato monoidrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Zinco solfato 1-idrato, Solfato di zinco monoidrato
Formula:
ZnSO₄·1H₂O Densità: 3,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149893 CAS Number: 7446-19-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |