Stampa…
Bromomethyl acetate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
399180010 399180100
ACRO399180010EA 104 EUR
ACRO399180010 ACRO399180100
Bromomethyl acetate 95%
Bromomethyl acetate
Formula: H₃CCOOCH₂Br
Peso molecolare: 152,98 g/mol
Punto di ebollizione: 130…133 °C (750 mmHg)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000170
CAS Number: 590-97-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %