Stampa…
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanal
399110010 399110100
ACRO399110010EA 32.6 EUR
ACRO399110010 ACRO399110100
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Appearance: White to light beige Powder
Formula: C₂₁H₁₉OP
Peso molecolare: 318,356 g/mol
Punto di fusione: 213…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075596
CAS Number: 24720-64-7
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥97.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %