Stampa…
2'-Iodoacetophenone 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
393130010 393130050
ACRO393130010EA 32.2 EUR
ACRO393130010 ACRO393130050
2'-Iodoacetophenone 99+%
2'-Iodoacetophenone
Formula: C₈H₇IO
Punto di ebollizione: 139…140 °C (12 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094998
CAS Number: 2142-70-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %