Stampa…
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
393110050 393110250
ACRO393110050EA 83.2 EUR
ACRO393110050 ACRO393110250
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
3-Methoxybenzyl bromide
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 152 °C (760 mmHg)
Densità: 1,436 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216590
CAS Number: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %