Stampa…
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
392990010 392990050 392990250
ACRO392990010EA 12.7 EUR
ACRO392990010 ACRO392990050 ACRO392990250
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Punto di fusione: 29…31 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016333
CAS Number: 14062-25-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %