Stampa…
Zinco cloruro 0.7 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
389451000 389458000
389451000.EA 165 EUR
389451000. 389458000.
Zinco cloruro 0.7 M in THF, AcroSeal®
Zinco cloruro
Formula: ZnCl₂
Punto di ebollizione: 66 °C
Flash Pt: –22 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011295
CAS Number: 7646-85-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy colorless Solution
Titration Argentometric 0.65 to 0.8 M
Water ≤0.1 %