Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
399040050 399040250
ACRO399040050EA 71.2 EUR
ACRO399040050 ACRO399040250
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973422
CAS Number: 64695-84-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
HPLC ≥96.0 %