Stampa…
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
398940010 398940050
ACRO398940010EA 51.6 EUR
ACRO398940010 ACRO398940050
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Appearance: Off-white to beige Low melting solid
Formula: C₇H₁₄BrNO₂
Peso molecolare: 224,10 g/mol
Punto di fusione: 30…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683428
CAS Number: 39684-80-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %