2-Ammino-5-metiltiazolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
392790050
392790250
392791000
ACRO392790050EA
22.9
EUR
ACRO392790050
ACRO392790250
ACRO392791000
2-Ammino-5-metiltiazolo 98%
2-Ammino-5-metiltiazolo
Formula:
C₄H₆N₂S Punto di ebollizione: 222 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078317 CAS Number: 7305-71-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |